Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
Leverandør: Analytik Jena
732-4300EA 58900 NOK
732-4300
Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
Ovner Hybridiseringsovner
Hybridizer-ovnen varmes raskt opp og kan stables for å utnytte plassen på best mulig måte. Den variable hastigheten gjør det mulig med ensartet metning av prøvene for vasking eller hybridisering, og karusellen kan byttes ut med en risteplattform med vuggende bevegelse (tilleggsutstyr).
  • Large LED displays current temperature inside the chamber
  • Protective tray included to allow easy cleaning of spilled media
  • RPM knob adjusts speed control of the wheel
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean