System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Eco
Leverandør: Biosepar
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
8484ECO/50EA 2300 NOK
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Eco
Diagnostiske systemer Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Eco inneholder et fylt behandlings- og transportrør I (med Medium A Eco) og behandlingsrør II med integrert filtersystem i rustfritt stål.
  • High parasite yield and high diagnostic reliability
  • Outstanding quality of microscope viewing fields
  • Examinations can be interrupted at any time, including for longer periods
  • No cooling, high sensitivity, environmentally friendly
  • No formalin, no hazardous materials, free of ether
Tilbehørs informasjon: Medium B for separasjon, medium C for fargeløsning, Pasteur-pipetter (engangs), skjeer og bomullsvattpinner. Ekstra skrukorker til behandlingsrør II.