System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual
Leverandør: BIOSEPAR
8486DUAL 8486DUAL/50 8486DUAL/100
8486DUALEA 0 NOK
8486DUAL 8486DUAL/50 8486DUAL/100
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual
Diagnostiske systemer Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Dual inneholder fylte behandlings- og transportrør I (50 stykk Medium A Bailenger og 50 stykk Medium AF) og 100 stykk behandlingsrør II med integrert filtersystem i rustfritt stål.
Tilbehørs informasjon: Medium B for separasjon, medium C for fargeløsning, Pasteur-pipetter (engangs), skjeer og bomullsvattpinner. Ekstra skrukorker til behandlingsrør II.