System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual Eco
Leverandør: Biosepar
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
8486DUALECOEA 0 NOK
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual Eco
Diagnostiske systemer Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Dual Eco inneholder fylte behandlings- og transportrør I (50 stykk Medium A Bailenger og 50 stykk Medium A ECO) og 100 stykk behandlingsrør II med integrert filtersystem i rustfritt stål.
Tilbehørs informasjon: Medium B for separasjon, medium C for fargeløsning, Pasteur-pipetter (engangs), skjeer og bomullsvattpinner. Ekstra skrukorker til behandlingsrør II.