System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® AF
Leverandør: Biosepar
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
8486AF/50EA 0 NOK
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® AF
Diagnostiske systemer Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap® gjør det mulig å oppdage ormeegg, protozoer og larver. ParasiTrap® er et transport- og testesystem for parasittologisk undersøkelse av avføring innen human- og veterinærmedisin. Det er et fullstendig lukket system med 4 enkle diagnostiske trinn: 1. ha prøven i røret, 2. tilsett løsningsmiddel og fargestoff, 3. filtrer og konsentrer, 4. undersøk under mikroskop. Det ble utviklet for å lette den ubehagelige oppgaven med å behandle smittefarlig avføring i laboratoriemiljøer, redusere risikoen for infeksjon og sikre best mulig utbytte av parasitter. Det lukkede systemet gjør det også mulig å gjennomføre makroskopiske diagnostiske prosedyrer der det er nødvendig. Dette diagnostiske konseptet er i fullt samsvar med de moderne kvalitetsstyringsprinsippene i nasjonale og internasjonale retningslinjer (EU, CDC, WHO, BGA, DPG). Alle systemene er uten mertiolat og eter.
ParasiTrap® AF-systemet inneholder et fylt behandlings- og transportrør I (med Medium AF) og behandlingsrør II med integrert filtersystem i rustfritt stål. Tilbehør: medium B for separasjon, medium C for fargeløsning, Pasteur-pipetter (engangs), skjeer og bomullsvattpinner. Ekstra skrukorker til behandlingsrør II.
  • Gir høyt utbytte av parasitter og diagnoser med høy pålitelighet
  • Mikroskopsynsfelt av uovertruffen kvalitet
  • Enkelt å håndtere (undersøkelsene kan avbrytes når som helst, også i lengre perioder)
  • Ingen nedkjøling
  • Uten mertiolat (tiomersal)
  • Uten eter