SRK skum svaber
Leverandør: COPAN Diagnostics
SRK®
612-2680EA 1800 NOK
612-2680 612-2679 612-2678
SRK skum svaber
Svabere Vattpinne med skylleløsning
Skyllesett med vattpinne (SRK®) til mikrobiologisk undersøkelse av overflater.
  • Den isotoniske saltløsningen inneholder stoffer som nøytraliserer og passiverer desinfiserings- og rensemidler
  • Skylleløsningen brukes til å fukte den sterile vattpinnen før prøvetakingen og til transport av vattpinnen etter prøvetakingen
  • Liten svaber, festet til korken. Stor skumsvaber, 22 cm lang (612-2678)
Kan brukes til mikrobiell påvisning eller kvantitativ analyse.
Forpakning: In a plastic peel pouch.