Kort SRK svaber
Leverandør: Copan
922C 926C 929C 947C 949C 924C
710-0477EA 1350 NOK
710-0477 710-0478 710-0932 710-0933 COPA949C COPA924C
Kort SRK svaber
Svabere Vattpinne med skylleløsning
Skyllesett med vattpinne (SRK®) til mikrobiologisk undersøkelse av overflater.
  • Isotonic salt solution to neutralise and deactivate disinfectants and sanitising agents
  • Rinse solution to moisten the sterile swab before sampling and transport it after collection
  • Swab shafts (rayon tip) are attached to the tube caps
Suitable for food and industrial applications.
Leveringsinformasjon: Hver eske inneholder 50 rør med skrukork.