Homogenisator, Stomacher® 3500
Leverandør: Seward (FermionX)
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 0 NOK
432-3130 432-0058 432-0059
Homogenisator, Stomacher® 3500
Homogenisatorer Labblendere
Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the action of twin reciprocating paddles on the sample contained inside a sterile plastic bag.
  • Effektiv homogenisering av laboratorieprøver
  • Den sterile plastposen sørger for trygg oppbevaring av prøven og forhindrer krysskontaminering
  • Det er ikke nødvendig å rengjøre og sterilisere maskinene mellom prøver
  • Ingen temperaturøkning
  • Prøvevolumer fra 400 til 3500 ml
Stomacher® 3500-maskinene er utformet for å kunne blande store volumer. Det finnes forskjellige modeller for forskjellige bruksområder.
Standardutgaven: Jumbo
Modell for vannprøver: Biowasher, utformet for Cryptosporidium- og Giarda-testing
Bioreaktormodellen: Thermo, med innebygd varmeelement, utformet spesielt for Trichinella-testing
Stomacher® 3500 Jumbo: Jumbo Stomacher® har en rekke bruksområder innen matvareindustrien, hvor prøvestørrelser som overgår standardprotokollene krever større kapasitet, og innen den farmasøytiske industrien for blanding av pulverprøver.
Stomacher® 3500 'Water' Biowasher: Water Stomacher® har større dørkapasitet enn Jumbo og muliggjør behandling av store prøver som ikke kan komprimeres, for eksempel vannfiltre, operasjonsfrakker eller kirurgiske bandasjer. Hele prøven og vaskeløsningen lagres inne i posen for videre analyse.
Stomacher® 3500 'Thermo' Bioreactor: Thermo Stomacher® er utformet for å blande og varme opp prøven samtidig. På innsiden av døren er det et termostatstyrt varmepanel som kan heve temperaturen inne i posen fra romtemperatur til 50 °C i trinn på 1 °C om gangen. Thermo brukes primært i Trichinella-testing i produksjon av svinekjøtt, men har en rekke andre bruksområder som forsøksanlegg for fermentering eller der enzym-/syredigerering av et materiale er nødvendig.
Leveringsinformasjon: Enheten leveres komplett med to plugger: for EU og for Storbritannia.