VWR® All-In-One line Chairs and Stools
Leverandør: VWR Collection
132-0405EA 3500 NOK
132-0405 132-0406 132-0407 132-0498
VWR® All-In-One line Chairs and Stools
Stoler
Alle stoler og taburetter er tilgjengelige med en stjernesokkel som er laget av svært sterke seksjonsinndelte stålrør og er svært solid og slitesterk. Den flate utformingen forhindrer snublefare.
  • Fullstendig hygienisk design, enkel å rengjøre og desinfisere
  • Gassløft for justering av setehøyde
  • Justering av setets helling
  • Rygglenet er justerbart i høyde og helling
Glideføtter: Glideføttene er av slitesterk plast, har en stor overflate og gir svært god stabilitet.
Hjul: Doble hjul med lastfølsomme bremser som må passe til gulvet. Alle stolene leveresMore Product Information