VWR® Smart & Comfort line, Office Chairs and Stools
Leverandør: VWR Collection
132-0686EA 4225 NOK
132-0686 132-0693 132-0694 132-0696 132-0690 132-0697 132-0701 132-0695 132-0687 132-0689 132-0688 132-0691 132-0698 132-0699
VWR® Smart & Comfort line, Office Chairs and Stools
Stoler
Arbeidsstol med komplett ergonomi: setevipping, setehøyde, ryggstøttehøyde og synkron mekanisme med vektregulering. Synkron teknologi med vektregulering: Setet og rygglenevippingen justeres automatisk i forhold til brukerens holdning. Et kontinuerlig variabelt vektreguleringssystem sørger for at rygglenet justeres i forhold til hvor mye trykk som påføres. Det er spesielt nyttig i tilfeller hvor det er en stadig endring i arbeidsstillingen.
  • 8 cm tykk komfortpolstring
  • Integrert støtte for korsryggen
  • Slitesterkt, men mykt, komfortabelt og pustende stoffdekke (tilgjengelig i forskjellige farger)
  • Rygglene og sete kan justeres i høyde og helling
  • Polert aluminiumfo
Glideføtter: Glideføttene er av slitesterk plast, har en stor overflate og gir svært god stabilitet.
Hjul: Doble hjul med lastfølsomme bremser som må passe til gulvet. Alle stolene leveres med myke hjul til harde gulv som standard. Harde hjul til myke gulv er også tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Stop&go-teknologi: Av sikkerhetsårsaker må stoler som har et sete som er mer enn 650 mm høyt, ikke være flyttbare mens de er i bruk. Med sine nye stop&go-hjul er disse stolene bare mobile når ingen sitter på dem.
The Comfort models have a higher backrest than the Smart models.
EN 1335
Sertifiseringer: EN 1335