Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 3475 NOK
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Mikroplater Filterplater
AcroPrep ™ Advance-filterplateporteføljen inkluderer en rekke membrantyper og porestørrelser som gir best mulig ytelse for et bredt utvalg av prøveforberedelser og screeningapplikasjoner med høy gjennomstrømning. Finnes med valg av PTFE- eller PTFE-membran.
  • Kjemisk resistente materialer gir en stabil plattform for å behandle prøver i organiske løsningsmidler
  • Lav ikke-spesifikk binding − inerte konstruksjonsmaterialer sikrer fullstendig gjenvinning av prøver
  • Brønngeometrien gir raskere og mer enhetlige filtreringshastigheter over hele platen med redusert