Filter plates, 96-well, for ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8034 8036 8035 8033 8166 8165 8164 8163
518-0032EA 6350 NOK
518-0032 518-0029 518-0028 518-0027 738-0126 738-0125 738-0124 738-0123
Filter plates, 96-well, for ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Mikroplater Filterplater
Utvalget av AcroPrep™ Advance-filterplater inkluderer en rekke membrantyper og porestørrelser. Dette gir den beste mulige ytelsen for en lang rekke bruksområder innen preparering av prøver og høykapasitetsscreening. AcroPrep™ Advance-filterplatene er ideelle for konsentrering, rensing og avsalting av proteiner og peptider, bruksområder basert på kuler eller kromatografiharpiks, grovfraksjonering og fjerning av lysat samt generell filtrering.
  • Høy gjenvinning av biomolekyler – Omega®-membranen gir vanligvis ≥90% gjenvinning av målbiomolekylene