Filter plates, 96-well, for multiplexing, AcroPrep™ Advance
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8019 8049 8029 8027
518-0022EA 3575 NOK
518-0022 738-0111 518-0023 518-0025
Filter plates, 96-well, for multiplexing, AcroPrep™ Advance
Mikroplater Filterplater
Utvalget av AcroPrep™ Advance-filterplater inkluderer en rekke membrantyper og porestørrelser. Dette gir den beste mulige ytelsen for en lang rekke bruksområder innen preparering av prøver og høykapasitetsscreening. AcroPrep™ Advance-filterplatene er ideelle for konsentrering, rensing og avsalting av proteiner og peptider, bruksområder basert på kuler eller kromatografiharpiks, grovfraksjonering og fjerning av lysat samt generell filtrering.
  • Den glatte brønnveggen gir effektiv kulegjenvinning og sikrer dermed reproduserbare resultater
  • Membran med høy