Methyl vanillate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
160300050 160300250 160301000
ACRO160300050EA 480 NOK
ACRO160300050 ACRO160300250 ACRO160301000
Methyl vanillate 99%
Methyl vanillate
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Kokepunkt: 285…287 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 64…67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008438
CAS-nummer: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %