Di-tert-butyl pyrokarbonat ~30% in 1,4-dioxane
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3878-100G D3878-500G
TCIAD3878-100GEA 770 NOK
TCIAD3878-100G TCIAD3878-500G
Di-tert-butyl pyrokarbonat ~30% in 1,4-dioxane
Di-tert-butyl pyrokarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
FN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce40be4a9870ef6702770fb695f1a8da6eaa53ab&vid=f237910bb265427c846f0b3b0c29b8c0b7e84e77&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%