Di-tert-butyl pyrokarbonat ∼30% in toluene
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3880-100G D3880-400G
TCIAD3880-100GEA 730 NOK
TCIAD3880-100G TCIAD3880-400G
Di-tert-butyl pyrokarbonat ∼30% in toluene
Di-tert-butyl pyrokarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
FN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1de273b7b2c9a9a94cef2cd5d518e464395006&vid=9e6f2e051c9a5717c25cc2a796821e736f1c5d60&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%