Di-tert-butyl pyrokarbonat ∼30% in THF
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3879-100ML D3879-500ML
TCIAD3879-100MLEA 610 NOK
TCIAD3879-100ML TCIAD3879-500ML
Di-tert-butyl pyrokarbonat ∼30% in THF
Di-tert-butyl pyrokarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
FN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8191cde168e578e1813a4f16f8b7c5574c52250c&vid=efbadca90798d728c70ca76e3d52abe69ec72da9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%