5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M in acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Synonymer: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
9481.2500EA 15600 NOK
9481.2500 9481.4000GL
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M in acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Formel: C₃H₆N₄S
MW: 130,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00068733
CAS-nummer: 89797-68-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance passes test
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) 0.28 - 0.32
Water (H2O) max. 50 ppm