2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
D3461-25G
D3461-5G
TCIAD3461-25GEA
2000
NOK
TCIAD3461-25G
TCIAD3461-5G
2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethylbenzoxazole
Formel:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Kokepunkt: 215°C Flash punkt: 91°C |
MDL nummer:
MFCD00005773 CAS-nummer: 5676-58-4 EINECS: 227-136-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |