Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
369680010 369680050
ACRO369680010EA 1125 NOK
ACRO369680010 ACRO369680050
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Formel: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Smeltepunkt: 137…141 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03703393
CAS-nummer: 15656-28-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to orange to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %