3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
D3772-1G D3772-5G
TCIAD3772-1GEA 485 NOK
TCIAD3772-1G TCIAD3772-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₈BNO₃
MW: 223,08 g/mol
MDL nummer: MFCD05863910
CAS-nummer: 832114-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8ab120965ff0a6f8f636b3ab05e70f6a92efce4&vid=c8ab120965ff0a6f8f636b3ab05e70f6a92efce4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C