Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl oxazole-4-carboxylate
O0289-1G O0289-5G
TCIAO0289-1GEA 350 NOK
TCIAO0289-1G TCIAO0289-5G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,1300 g/mol
Kokepunkt: 101°C
Smeltepunkt: 48°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114940
CAS-nummer: 23012-14-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %