Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
H32542.03 H32542.06
H32542.03EA 755 NOK
H32542.03 H32542.06
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Purity: 95% CAS No.: 177760-52-0 Molecular Formula: C6H8N2O3 Formula Weight: 156.14 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD06659907
Formel: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Smeltepunkt: 124…128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06659907
CAS-nummer: 177760-52-0