Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0311-25G F0311-5G
TCIAF0311-25GEA 1250 NOK
TCIAF0311-25G TCIAF0311-5G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97.0% (by GC)
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Formel: C₃H₃F₃O₄S
MW: 192,11 g/mol
Kokepunkt: 118°C
Flash punkt: 47°C
MDL nummer: MFCD00144316
CAS-nummer: 680-15-9
FN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aad86a7c47a960d7578b8b85b8d5b2bc8743476&vid=6aad86a7c47a960d7578b8b85b8d5b2bc8743476&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %