Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
M2136-25G M2136-5G
TCIAM2136-25GEA 1700 NOK
TCIAM2136-25G TCIAM2136-5G
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Kokepunkt: 107°C
MDL nummer: MFCD00205141
CAS-nummer: 56525-63-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c39bfc9cab1d1f48874a8096d628106f3b1ff6ff&vid=c39bfc9cab1d1f48874a8096d628106f3b1ff6ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %