Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
B25395.22 B25395.14 B25395.06
B25395.22EA 7825 NOK
B25395.22 B25395.14 B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5471-81-8 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD02683863
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Smeltepunkt: 59…62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02683863
CAS-nummer: 5471-81-8