Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
I0601-25G I0601-5G
TCIAI0601-25GEA 2900 NOK
TCIAI0601-25G TCIAI0601-5G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Kokepunkt: 106°C
MDL nummer: MFCD02683863
CAS-nummer: 5471-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5752b356d03d342624f3aa51c64e27d9150aa8ff&vid=5752b356d03d342624f3aa51c64e27d9150aa8ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C