3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
D2790-1G D2790-5G
TCIAD2790-1GEA 220 NOK
TCIAD2790-1G TCIAD2790-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (by GC)
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00221716
CAS-nummer: 4198-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad7a3fd8bc67fdc6160cba0bfe5391f1198f1cc&vid=7ad7a3fd8bc67fdc6160cba0bfe5391f1198f1cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C