3-Amino-2,6-dibromopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
A2272-1G A2272-5G
TCIAA2272-1GEA 340 NOK
TCIAA2272-1G TCIAA2272-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine ≥98.0% (by GC)
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
MDL nummer: MFCD00128862
CAS-nummer: 39856-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b46aa5d466a159b5a55d76a96089742ce67ecfea&vid=b46aa5d466a159b5a55d76a96089742ce67ecfea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C