Hydrogenklorid 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 785 NOK
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Hydrogenklorid 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Hydrogenklorid
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %