Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 3,5-dibromobenzoate
M1929-25G M1929-5G
TCIAM1929-25GEA 3050 NOK
TCIAM1929-25G TCIAM1929-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formel: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
MDL nummer: MFCD00082648
CAS-nummer: 51329-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b7a26bae2270adbb7776d0497fc5ab205787d06&vid=6b7a26bae2270adbb7776d0497fc5ab205787d06&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C