3-Phenylthiophene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P1126-1G P1126-5G
TCIAP1126-1GEA 1525 NOK
TCIAP1126-1G TCIAP1126-5G
3-Phenylthiophene ≥95.0% (by GC)
3-Phenylthiophene
Formel: C₁₀H₈S
MW: 160,235 g/mol
Kokepunkt: 256°C
MDL nummer: MFCD00114997
CAS-nummer: 2404-87-7
EINECS: 219-297-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b001c327e1b6e73775fa964571a4ad55c194b1d7&vid=b001c327e1b6e73775fa964571a4ad55c194b1d7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C