Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 4-(tert-butyl)benzoate
M1693-25G M1693-500G
TCIAM1693-25GEA 220 NOK
TCIAM1693-25G TCIAM1693-500G
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-tert-butylbenzoate
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Kokepunkt: 247°C
MDL nummer: MFCD00008835
CAS-nummer: 26537-19-9
EINECS: 247-768-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20e45d3e3028c063468cc183dc4d5b0d6f0cd140&vid=20e45d3e3028c063468cc183dc4d5b0d6f0cd140&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %