4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
A2106-1G A2106-5G
TCIAA2106-1GEA 340 NOK
TCIAA2106-1G TCIAA2106-5G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
MDL nummer: MFCD00190102
CAS-nummer: 112279-61-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0eeb55805260427b7f6683bccbe496714f97020d&vid=0eeb55805260427b7f6683bccbe496714f97020d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C