4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
B3120-1G
B3120-5G
TCIAB3120-1GEA
785
NOK
TCIAB3120-1G
TCIAB3120-5G
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₄BrNO MW: 198,01 g/mol |
MDL nummer:
MFCD07780675 CAS-nummer: 288067-35-6 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |