Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
M2181-25G M2181-5G
TCIAM2181-25GEA 905 NOK
TCIAM2181-25G TCIAM2181-5G
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Flash punkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00144769
CAS-nummer: 104901-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&vid=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %