Methyl-2-chloroisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
M2164-25G M2164-5G
TCIAM2164-25GEA 1625 NOK
TCIAM2164-25G TCIAM2164-5G
Methyl-2-chloroisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-chloroisonicotinate
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5810 g/mol
Kokepunkt: 70°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01765409
CAS-nummer: 58481-11-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b6b13c8ac902301fb0ad0d85f8ec0cbc53d4411&vid=0b6b13c8ac902301fb0ad0d85f8ec0cbc53d4411&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C