3-Decylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D2098-1G D2098-5G
TCIAD2098-1GEA 610 NOK
TCIAD2098-1G TCIAD2098-5G
3-Decylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-Decylthiophene
Formel: C₁₄H₂₄S
MW: 224,40 g/mol
MDL nummer: MFCD00143180
CAS-nummer: 65016-55-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b189a36c4a8c1789c572117a2c6257900fc24406&vid=b189a36c4a8c1789c572117a2c6257900fc24406&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %