1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-(2-Aminoethyl)piperidine
161610050 161610250
ACRO161610050EA 690 NOK
ACRO161610050 ACRO161610250
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Kokepunkt: 186 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 57 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006516
CAS-nummer: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8
FN: 2924
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %