1-(2-Aminoethyl)piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
N-(2-Aminoethyl)piperidine
A1026-25ML
A1026-5ML
TCIAA1026-25MLEA
1275
NOK
TCIAA1026-25ML
TCIAA1026-5ML
1-(2-Aminoethyl)piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formel:
C₇H₁₆N₂ MW: 128,22 g/mol Kokepunkt: 184°C Flash punkt: 58°C |
MDL nummer:
MFCD00006516 CAS-nummer: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 FN: 2734 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |