4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrate, 4-Methoxypyridine-3-boronic acid hydrate
378382500 378380010
ACRO378382500EA 870 NOK
ACRO378382500 ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formel: C₆H₈BNO₃·H₂O
MW: 152,94 g/mol (anhy)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07186213
CAS-nummer: 1266615-79-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %