Metyloransje 0,5 g/L vandig løsning
Leverandør: Hach
HACH14849EA 400 NOK
HACH14849
Metyloransje 0,5 g/L vandig løsning
Metyloransje
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3