Bromtymolblått
Leverandør: C.H. ROBINSON
Synonymer: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
3L-106.250 3L-106.100
CHRO3L-106.250EA 1425 NOK
CHRO3L-106.250 CHRO3L-106.100
Bromtymolblått
Bromtymolblått
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Smeltepunkt: 204…202 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005872
CAS-nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Indeks: 13,01430