Tween® 20 (Polysorbate) 10% vandig løsning, proteomics kvalitet
Leverandør: G Bioscienes
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
DG011 DG012
DG011EA 4275 NOK
DG011 DG012
Tween® 20 (Polysorbate) 10% vandig løsning, proteomics kvalitet
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00165986
CAS-nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3