1-Amino-2-methylbutane ≥85.0% (by GC) (contains 3-Methylbutylamine)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
M0767-25ML
M0767-5ML
TCIAM0767-25MLEA
1275
NOK
TCIAM0767-25ML
TCIAM0767-5ML
1-Amino-2-methylbutane ≥85.0% (by GC) (contains 3-Methylbutylamine)
1-Amino-2-methylbutane
Formel:
C₅H₁₃N MW: 87,16 g/mol Kokepunkt: 97 °C (1013 hPa) Tetthet: 0,755 g/cm³ (18 °C) Flash punkt: 8°C |
MDL nummer:
MFCD00008147 CAS-nummer: 96-15-1 EINECS: 202-483-5 FN: 2733 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |