1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0815-5G F0815-1G
TCIAF0815-5GEA 3725 NOK
TCIAF0815-5G TCIAF0815-1G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
MDL nummer: MFCD00007219
CAS-nummer: 3819-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d79de6c31d614d591004560afd22b2008b7deb79&vid=d79de6c31d614d591004560afd22b2008b7deb79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C