Bromfenolblått vandig løsning
Leverandør: Lovibond
LOVI451623EA 935 NOK
LOVI451623 LOVI451622 LOVI451621 LOVI451620
Bromfenolblått vandig løsning
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2