Bromfenolblått 0,04% in water for pH determination
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAB0117-500MLEA 435 NOK
TCIAB0117-500ML
Bromfenolblått 0,04% in water for pH determination
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Transition interval (pH) (yellow)3.0 to 4.6 (lavender)