Fenol rødt 0,5% vandig løsning
Leverandør: G Bioscienes
786-562 786-563
786-562EA 750 NOK
786-562 786-563
Fenol rødt 0,5% vandig løsning
Fenol rødt
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7