Metyloransje 0,1% in ethanol 20% (v/v)
Leverandør: REAGECON
REGEMTR05025EA 1475 NOK
REGEMTR05025
Metyloransje 0,1% in ethanol 20% (v/v)
Metyloransje
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
MDL nummer: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
FN: 1170
ADR: 3,III